Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-thréonine, 98 %
Code produit 10435115 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10435115 5 g Flacon en verre 5g
10665762 25 g Flacon en verre 25g
10001610 100 g Flacon en verre 100g
10398743 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10435115 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 138930050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.95€
    20.65€ / 5g
    Économisez 3.30€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-19-5
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00064270
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
CID PubChem 6288
ChEBI CHEBI:16857
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Threonine
Point de fusion 255.0°C
Couleur Jaune
Chlorure 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Perte à la dessiccation 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique − 28.30
Sulfate 300ppm max.
Merck Index 15, 9534
Cendres sulfatées 0.1 % max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque
Conditions de rotation spécifiques −28.30 (20.00°C c=6,H2O)
Quantité 5 g
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline