Learn More
L-Thréonine, ≥98,5 %, ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15895188 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15895188 100 g Flacon en plastique 100g
15815348 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15895188 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J22290.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-19-5
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00064270
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2 s,3 r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
CID PubChem 6288
ChEBI CHEBI:16857
Nom IUPAC Acide (2 S,3 R)-2-amino-3-hydroxybutanoïque
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Threonine
Point de fusion 255°C (decomposition)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CH(OH)CH(NH2)COOH
Beilstein 1721646
Quantité 100 g
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline