Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-thréonine, 98+ %
Code produit 11442878
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442878 100 g -
11432878 25 g 25g
11452878 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11442878 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A16851.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 72-19-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
L-Threonine is used to alleviate anxiety and mild depression. It is an important component of many proteins such as tooth enamel, collagen, and elastin. It is an important amino acid in the nervous system and plays a vital role in porphyrin and fat metabolism. It is useful in intestinal disorders and indigestion. It is also used as a prodrug to reliably elevate brain glycine levels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-thréonine est utilisée pour soulager l’anxiété et la dépression légère. Important constituant de nombreuses protéines, il est impliqué notamment dans la synthèse l’émail dentaire, du collagène et de l’élastine. Il s’agit d’un acide aminé essentiel pour le système nerveux et son rôle dans le métabolisme des porphyrines et des graisses est vital. Elle est utile dans les troubles intestinaux et en cas d’indigestion. Elle est aussi utilisée comme promédicament pour élever de manière fiable les taux de glycine dans le cerveau.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éthanol, l’éther éthylique et le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-19-5
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00064270
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
CID PubChem 6288
ChEBI CHEBI:16857
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Threonine
Point de fusion 255°C (decomposition)
Beilstein 1721646
Merck Index 14,9380
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque
Quantité 100 g
Poids de la formule 119.12
Rotation optique −28° (c=5 in Water)
Pourcentage de pureté ≥98%