Learn More
L-Thréonine, base sans allo, 990 %, MP Biomedicals™
Code produit 11493451 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493451 1 kg
11453451 10 g
11463451 25 g
11473451 100 g
11483451 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11493451 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210305391
 Article restreint
Expédition estimée: 23-02-2027
La L-thréonine est classée comme un acide aminé essentiel. Synthétisé à partir d'homosérine phosphate par la thréonine synthétase ou à partir d'acétaldéhyde et de glycine par la sérine hydroxyméthyltransférase
Identifiants chimiques
CAS 72-19-5
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00064270
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
CID PubChem 6288
ChEBI CHEBI:16857
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Threonine
Note relative au nom Allo Free
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Quantité 1 kg
Poids de la formule 119.1
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Research
Forme physique Poudre cristalline