Learn More
L-Threonine, MedChemExpress
Code produit 16499116
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16499116 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16499116 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0658
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress L-Threonine is a natural amino acid, can be produced by microbial fermentation, and is used in food, medicine, or feed.
L-Threonine is a natural amino acid, can be produced by microbial fermentation, and is used in food, medicine, or feed.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Threonine
CAS 72-19-5
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H9NO3
Informations sur la solubilité H2O : 33.33 mg/mL (279.80 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES N[C@@H]([C@H](O)C)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Quantité 100 mg
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism