Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-thréonine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15418698 1 g 1g
15428698 5 g 5g
15438698 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15418698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62118.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 39994-75-7 | C5H12ClNO3 | 169.61 g/mol
L-Threonine methyl ester hydrochloride is used as a feed and food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de L-Threonine est utilisé comme additif alimentaire et alimentaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et hygroscopique. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39994-75-7
Formule moléculaire C5H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.61
Numéro MDL MFCD00037677
Clé InChI OZSJLLVVZFTDEY-HJXLNUONSA-N
Synonyme l-threonine methyl ester hydrochloride, methyl l-threoninate hydrochloride, h-thr-ome.hcl, 2s,3r-methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, l-threonine, methyl ester, hydrochloride, l-threonine methyl ester hcl, threonine methyl ester hydrochloride, methyl 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, methyl l-threoninate hcl, h-thr-ome?cl
CID PubChem 2734893
Nom IUPAC (2S,3R)-3-hydroxy-1-méthoxy-1-oxobutan-2-aminium
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Threonine methyl ester hydrochloride
Beilstein 3562717
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 1 g
Poids de la formule 169.61
Sensibilité Hygroscopic; Moisture sensitive
Pourcentage de pureté 98%