Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-thréonine, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10547113 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10547113 5 g Flacon en verre 5g
10482083 1 g Flacon en verre 1g
10500174 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10547113 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 376690050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 39994-75-7 | C5H12ClNO3 | 169.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39994-75-7
Formule moléculaire C5H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.61
Numéro MDL MFCD00037677
Clé InChI OZSJLLVVZFTDEY-HJXLNUONSA-N
Synonyme l-threonine methyl ester hydrochloride, methyl l-threoninate hydrochloride, h-thr-ome.hcl, 2s,3r-methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, l-threonine, methyl ester, hydrochloride, l-threonine methyl ester hcl, threonine methyl ester hydrochloride, methyl 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, methyl l-threoninate hcl, h-thr-ome?cl
CID PubChem 2734893
Nom IUPAC (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoate de méthyle ; chlorhydrate
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Threonine methyleester hydrochloride
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH(NH2)C(O)OCH3·HCl
Rotation spécifique -9.5° to -10.5° (20°C, 589nm) (c=1, Methanol, 20°C)
Eau 1% Max.
Conditions de rotation spécifiques −10° (20°C c=1,methanol)
Quantité 5 g
Poids de la formule 169.61
Pourcentage de pureté ≥98.0% (on dry substance)
Forme physique Poudre