Learn More
L-Thréonine, TRC
Code produit 30453931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453931 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453931 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT40550010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Threonine
CAS 72-19-5
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C4 H9 N O3
Quantité 10 g
Synonyme Threonine, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Threonine, L-Threonine, Threonine','L- (8CI), (S)-Threonine, 2-Amino-3-hydroxybutyric acid, Butanoic acid','2-amino-3-hydroxy-','[R-(R*,S*)]-, L-(-)-Threonine, NSC 16589, NSC 46701, Threonin, [R-(R*,S*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
SMILES C[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Poids de la formule 119.0582
Pourcentage de pureté >95