Learn More
L-Thréoninol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Threoninol |
| CAS | 3228-51-1 |
| Formule moléculaire | C4H11NO2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11NO2/c1-3(7)4(5)2-6/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3/t3-,4-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](O)[C@H](N)CO |
| Nom IUPAC | (2R,3R)-2-aminobutane-1,3-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 105.14 |
| Poids de la formule | 105.079 |