Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-thymidine
Code produit 16544424 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16544424 1 g 1g
16554424 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16544424 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464550010
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Poudre cristalline
Poids moléculaire 242,23
Type de produit L-thymidine
Clarté de la solution (sol. aq. 1 %) Solution incolore transparente
Source Source synthétique
Contenu et stockage Jusqu’à +4 °C
Conditions d’expédition conditions normales
Pureté ≥ 98,5 % (HPLC)
Quantité 1 g
Couleur Blanc à blanc cassé