Learn More
L-thyroxine, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10731745 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 10731745
Marque: Thermo Scientific Acros 215662500
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-48-9
Formule moléculaire C15H11I4NO4
Poids moléculaire (g/mol) 776.87
Numéro MDL MFCD00002595
Clé InChI XUIIKFGFIJCVMT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-thyroxine, levothyroxine, thyroxine, thyroxin, synthroid, tetraiodothyronine, thyrax, levothyroxin, thyratabs, thyreoideum
CID PubChem 5819
ChEBI CHEBI:18332
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3,5-diiodophénoxy)-3,5-diiodophényle]propanoïque
SMILES NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Thyroxine
Point de fusion 235.0°C to 236.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1.0% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Beilstein 14, IV, 2373
Merck Index 15, 9570
Conditions de rotation spécifiques − 5.00 (20.00°C 1N NaOH:EtOH 1:2)
Rotation spécifique − 5.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and most other common, organic solvents, soluble in alcohol in the presence of mineral, acids or alkalies
Poids de la formule 776.86
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Poudre