Learn More
L-Thyroxine, MedChemExpress
Code produit. 16441896
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Code produit. 16441896
Marque: Medchem Express HY18341
MedChemExpress L-Thyroxine (Levothyroxine; T4) is a synthetic hormone for the research of hypothyroidism. DIO enzymes convert biologically active thyroid hormone (Triiodothyronine,T3) from L-Thyroxine (T4).
L-Thyroxine (Levothyroxine
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Thyroxine
CAS 51-48-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H11I4NO4
Quantité 500 mg
Synonyme Levothyroxine T4
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (321.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC(I)=C(C(I)=C1)OC2=CC(I)=C(O)C(I)=C2)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 776.87
Poids de la formule 776.87
Pourcentage de pureté 96.76%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.