Learn More
L-Tryptophane, 98,5 à 101,5 % (base sèche), Affymetrix/USB™
Code produit. 15865198 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
Code produit. 15865198
Marque: Thermo Scientific J22765.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 73-22-3
Formule moléculaire C11H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Numéro MDL MFCD00064340
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonyme l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
CID PubChem 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nom IUPAC Acide (2 S)-2-amino-3-(1 H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tryptophan
Point de fusion 280°C to 285°C
Notes de pourcentage du dosage Base sèche
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 86197
Quantité 100 g
Poids de la formule 204.23
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.5%
Forme physique Poudre cristalline