Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-tryptophane 99 %
Code produit 10193520 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10193520 500 g Flacon en plastique -
10306980 5 g Bouteille en verre 5g
10316980 25 g Flacon en plastique 25g
10543881 100 g Flacon en plastique 100g
10544264 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10193520 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 140595000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le L(-)-tryptophane, numéro CAS 73-22-3, est un acide aminé essentiel nécessaire à la biosynthèse des protéines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le L(-)-tryptophane est un composé aromatique non polaire et un acide aminé essentiel requis pour la synthèse des protéines
  • C’est un précurseur biochimique de la niacine, des alcaloïdes indoles et de la sérotonine
Applications
  • Le L-tryptophane agit comme supplément alimentaire naturel et possède des applications de laboratoire dans la recherche sur les antidépresseurs, les anxiolitiques et les somnifères
  • C’est un précurseur des métabolites qui sont importants dans l’étude en laboratoire de la physiologie des mammifères, y compris les fonctions gastro-intestinales, l’immunité, le métabolisme et le système nerveux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-22-3
Formule moléculaire C11H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Numéro MDL MFCD00064340
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonyme l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
CID PubChem 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-Tryptophan
Point de fusion 280.0°C to 285.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur De couleur blanche à blanche / jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Beilstein 22, 546
Rotation spécifique − 31.10
Merck Index 15, 9977
Informations sur la solubilité Solubility in water: 11.4g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alkali hydroxides and hot alcohol, insoluble in chloroform
Conditions de rotation spécifiques − 31.10 (20.00°C c=1,H20)
Quantité 500 g
Poids de la formule 204.23
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline