Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(-)-tryptophane 99 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le L(-)-tryptophane est un composé aromatique non polaire et un acide aminé essentiel requis pour la synthèse des protéines
- C’est un précurseur biochimique de la niacine, des alcaloïdes indoles et de la sérotonine
Applications
- Le L-tryptophane agit comme supplément alimentaire naturel et possède des applications de laboratoire dans la recherche sur les antidépresseurs, les anxiolitiques et les somnifères
- C’est un précurseur des métabolites qui sont importants dans l’étude en laboratoire de la physiologie des mammifères, y compris les fonctions gastro-intestinales, l’immunité, le métabolisme et le système nerveux
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | L(-)-Tryptophan |
| Point de fusion | 280.0°C to 285.0°C |
| Note relative au nom | 99% |
| Couleur | De couleur blanche à blanche / jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Beilstein | 22, 546 |
| Rotation spécifique | − 31.10 |
| Show More |