Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-tryptophane, 99 %
Code produit 11473923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473923 500 g 500g
11453923 25 g 25g
11463923 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473923 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A10230.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
L-tryptophan is an essential amino acid which is necessary for normal growth in infants and for nitrogen balance in adults. It acts as a natural dietary supplement and used as an antidepressant, anxiolytic and sleep aid. It is used as a precursor to niacin, indole alkaloids and serotonin. It acts as an important intrinsic fluorescent probe, which finds to estimate the nature of microenvironment of the tryptophan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-tryptophane est un acide aminé essentiel, requis pour assurer une croissance normale au nourrisson et un équilibre du bilan azoté chez l’adulte. Il agit comme un supplément alimentaire naturel et est utilisé comme antidépresseur, anxiolytique et somnifère. Il est utilisé comme précurseur de la niacine, des alcaloïdes indoles et de la sérotonine. Il agit comme une sonde fluorescente intrinsèque importante, permettant d’estimer la nature du microenvironnement du tryptophane.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’ammoniac, l’alcool chaud, les hydroxydes alcalins et les acides dilués. Légèrement soluble dans l’acide acétique et l’éthanol. Insoluble dans le chloroforme et l’éther éthylique.
Remarques
Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-22-3
Formule moléculaire C11H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Numéro MDL MFCD00064340
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonyme l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
CID PubChem 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tryptophan
Point de fusion 280°C 285°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 86197
Merck Index 14,9797
Informations sur la solubilité Soluble in water,ammonia,hot alcohol,alkali hydroxides and dilute acids. Slightly soluble in acetic acid and ethanol. Insoluble in chloroform and ethyl ether.
Quantité 500 g
Poids de la formule 204.23
Rotation optique −31° (c=1 in water)
Pourcentage de pureté 99%