Learn More
L-tryptophane, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11453581 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453581 1 kg 1kg
11423581 25 g -
11433581 100 g -
11443581 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11453581 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210315191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00€
    1255.80€ / 1kg
    Économisez 64.20€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Le L-tryptophane est un précurseur des acides aminés de la sérotonine et de la mélatonine
Identifiants chimiques
CAS 73-22-3
Formule moléculaire C11H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Numéro MDL MFCD00064340
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonyme l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
CID PubChem 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tryptophan
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Quantité 1 kg
Poids de la formule 204.22
Pourcentage de pureté ≥99 %
Forme physique Poudre cristalline