Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-tryptophane, réactif de culture cellulaire
Code produit 15414889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414889 10 g 10g
15424889 100 g 100g
15434889 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15414889 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62508.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.62€
    33.65€ / 10g
    Économisez 7.97€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 73-22-3 | C11H12N2O2 | 204.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-22-3
Formule moléculaire C11H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Numéro MDL MFCD00064340
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
Synonyme l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
CID PubChem 6305
ChEBI CHEBI:16828
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tryptophan
Point de fusion 280°C to 285°C
Couleur Blanc
Beilstein 86197
Merck Index 14,9797
Quantité 10 g
Poids de la formule 204.23
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre