Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-tryptophane, réactif de culture cellulaire
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Tryptophan |
| Point de fusion | 280°C to 285°C |
| Couleur | Blanc |
| Beilstein | 86197 |
| Merck Index | 14,9797 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 204.23 |
| Qualité | Réactifs de culture cellulaire |
| Forme physique | Poudre |