Learn More
L-tryptophane, extra pur, Fisher Chemical
Code produit 10448230 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10448230 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10448230 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/3770/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
25g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 280°C
CAS 73-22-3
pH 5.5 to 7.0
Couleur Blanc
Formule moléculaire C11H12N2O2
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Numéro MDL MFCD00064340
Synonyme l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Quantité 25 g
CID PubChem 6305
ChEBI CHEBI:16828
Poids de la formule 204.23g/mol
Forme physique Poudre