Learn More
L-Tryptophan, MedChemExpress
Description
L-Tryptophan (Tryptophan) is an essential amino acid that is the precursor of serotonin, melatonin, and vitamin B3.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Tryptophan |
| CAS | 73-22-3 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H12N2O2 |
| Synonyme | Tryptophan Tryptophane |
| Informations sur la solubilité | H2O : 12.5 mg/mL (61.21 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (37.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.23 |
| Quantité | 100 mg |
| Afficher plus |