Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de l-tryptophane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15489108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489108 100 g 100g
15469108 5 g 5g
15479108 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15489108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62602.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7524-52-9 | C12H15ClN2O2 | 254.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7524-52-9
Formule moléculaire C12H15ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 254.71
Numéro MDL MFCD00066134
Clé InChI XNFNGGQRDXFYMM-PPHPATTJSA-N
Synonyme l-tryptophan methyl ester hydrochloride, h-trp-ome.hcl, methyl l-tryptophanate hydrochloride, methyl tryptophanate hydrochloride, methyl l-tryptophanate hcl, unii-au62o6861l, methyl 2s-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, l-tryptophanmethylesterhydrochloride, l-tryptophan methyl ester hcl
CID PubChem 2734891
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate de métyhle ; chlorhydrate
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Nom chimique ou matériau L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Point de fusion 218°C to 220°C
Beilstein 4240280
Quantité 100 g
Poids de la formule 254.71
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.