Learn More
Chlorhydrate de L-tryptophane méthyl ester, TRC
Code produit 30451983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451983 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451983 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8950105G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride
CAS 7524-52-9
Formule moléculaire C12 H14 N2 O2 . Cl H
Quantité 5 g
Synonyme L-Tryptophan methyl ester','hydrochloride (1:1), L-Tryptophan','methyl ester','monohydrochloride (9CI), Tryptophan','methyl ester','monohydrochloride','L- (6CI,7CI,8CI), (S)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, (S)-Tryptophan methyl ester monohydrochloride, L-(-)-Tryptophan methyl ester hydrochloride, L-Tryptophan methyl ester hydrochloride, Methyl L-tryptophanate hydrochloride, Tryptophan methyl ester hydrochloride, Tryptophan methyl ester monohydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H14N2O2.ClH/c1-16-12(15)10(13)6-8-7-14-11-5-3-2-4-9(8)11;/h2-5,7,10,14H,6,13H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12
Nom IUPAC chlorhydrate de (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 254.71
Poids de la formule 254.0822