Learn More
L-tryptophane, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit 15508894 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15508894 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15508894 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 209206
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tryptophan
CAS 73-22-3
Formule moléculaire C11H12N2O2
Conditionnement Flacon poly
Numéro MDL MFCD00064340
Synonyme l-tryptophan, tryptophan, l-tryptophane, s-tryptophan, tryptophane, h-trp-oh, optimax, trofan, tryptacin, ardeytropin
Clé InChI QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Quantité 1 kg
CID PubChem 6305
ChEBI CHEBI:16828
Poids de la formule 204.23
Gravité spécifique 1L = 1.34kg
Qualité Multiofficinal / USP