Learn More
L-Tryptophane, TRC
Code produit 17967904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
10mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17967904 25 g 25g
17947444 10 g 10g
17959074 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17967904 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT94721025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 73-22-3
Formule moléculaire C11 H12 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Synonyme L-Tryptophan, (-)-Tryptophan, (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, (S)-α-Amino-β-indolepropionic acid, (S)-α-Amino-1H-indole-3-propanoic acid, (S)-α-Aminoindole-3-propionic acid, (S)-Tryptophan, 1H-Indole-3-alanine, (S)-, 1H-Indole-3-propanoic acid, α-amino-, (S)-, 2-Amino-3-indolylpropanoic acid, 3-Indol-3-ylalanine, EH 121, L-(-)-Tryptophan, 3-(1H-Indol-3-yl)-L-alanine, L-Tryptophane, Lyphan, NSC 13119, Secretory peptide (human clone HCQCJ56 precursor), Tryptophan, Tryptophane, h-Trp-oh, l-α-Aminoindole-3-propionic acid, l-β-3-Indolylalanine
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-Tryptophan
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Poids de la formule 204.0899
Pourcentage de pureté >95%