Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosine, +99 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La L-tyrosine est l’isomère lévogyre de la tyrosine d’acides aminés aromatiques, synthétisée in vivo à partir de la L-phénylalanine
• Elle est disponible sous forme de poudre cristalline, blanc cassé, stable à température ambiante et soluble dans l’acide chlorhydrique
Applications
• La L-tyrosine in vivo est impliquée dans la synthèse des protéines et est un précurseur d’alcaloïdes tels que la morphine, des neurotransmetteurs, d l’adrénaline, de l’acide p-coumarique, de la thyroxine, de la mélanine pigmentaire et des catécholamines.
•Utilisée comme supplément, la L-tyrosine augmente les niveaux des neurotransmetteurs, de la dopamine, de l’adrénaline et de la norépinéphrine dans le cerveau
• Elle est considérée comme un supplément alimentaire essentiel pour les patients atteints de phénylcétonurie qui n’ont pas l’enzyme phénylalanine hydroxylase et qui par conséquent ne peuvent pas convertir la phénylalanine en tyrosine
• La L-tyrosine joue un rôle vital en tant que porteur d’électrons dans le processus de la photosynthèse
• En raison de son rôle dans la synthèse des catécholamines, la L-tyrosine est également utilisée dans la recherche pour étudier son impact sur le stress
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Tyrosine |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H |
| Beilstein | 14, 605 |
| Rotation spécifique | -9.8° to -12.3° (20°C, 589nm) (c=5, 1N HCl) |
| Merck Index | 15, 10020 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- L-Tyrosine
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.