Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-tyrosine, 99 %
Code produit 11409053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11409053 1000 g 1000g
11419053 50 g -
11438840 100 g 100g
11429053 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11409053 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A11141.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
L-Tyrosine is used in pharmaceuticals, dietary supplements and food additives. It is a precursor to alkaloids such as morphine, neurotransmitters, epinephrine, p-coumaric acid, thyroxine, pigment melanin and catcholamines. It plays a vital role in photosynthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La L-tyrosine est utilisée dans les produits pharmaceutiques, les suppléments alimentaires et les additifs alimentaires. C’est un précurseur des alcaloïdes tels que la morphine, des neurotransmetteurs, de l’épinéphrine, de l’acide p-coumarique, de la thyroxine, de la mélanine pigmentaire et des catcholamines. Elle joue un rôle déterminant dans la photosynthèse.
Solubilité
Soluble dans l’acide chlorhydrique. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-18-4
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00002606
Clé InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonyme l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
CID PubChem 6057
ChEBI CHEBI:17895
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tyrosine
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 392441
Merck Index 14,9839
Informations sur la solubilité Soluble in hydrochloric acid. Slightly soluble in water.
Densité 1.46
Nom IUPAC 2-amino-3-(4-hydroxyphényl)acide propanoïque
Quantité 1000 g
Poids de la formule 181.19
Rotation optique −11° (c=4 in 1N HCl)
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Tyrosine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Tyrosine