Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-tyrosine, réactif de culture cellulaire
Code produit 15435729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435729 1 kg 1kg
15405729 10 g 10g
15415729 100 g 100g
15425729 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15435729 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J63511.A1
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-18-4
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00002606
Clé InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonyme l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
CID PubChem 6057
ChEBI CHEBI:17895
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tyrosine
Point de fusion >300°C
Couleur Marron à blanc
Beilstein 392441
Merck Index 14,9839
Nom IUPAC 2-amino-3-(4-hydroxyphényl)acide propanoïque
Quantité 1 kg
Poids de la formule 181.19
Rotation optique −11° (c=4 in 1N HCl)
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre