Learn More
Sel disodique L-Tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10326874 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10326874 25 g Flacon en verre 25g
10306734 100 g Flacon en verre 100g
10755125 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10326874 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 426410250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 69847-45-6 | C9H9NNa2O3 | 225.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69847-45-6
Formule moléculaire C9H9NNa2O3
Poids moléculaire (g/mol) 225.16
Numéro MDL MFCD00037203
Clé InChI ASIYFCYUCMQNGK-RIYJSUBBNA-L
Synonyme sodium s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
CID PubChem 66602062
SMILES [Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tyrosine disodium salt
Point de fusion >300.0°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NaOC6H4CH2CH(NH2)CO2Na
Rotation spécifique − 12.90
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque ; sodium
Quantité 25 g
Poids de la formule 225.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • L-Tyrosine disodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.