Learn More
Sel disodique L-Tyrosine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Tyrosine disodium salt |
| Point de fusion | >300.0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | NaOC6H4CH2CH(NH2)CO2Na |
| Rotation spécifique | − 12.90 |
| Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphényl)propanoïque ; sodium |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 225.15 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
- L-Tyrosine disodium salt
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.