Learn More
L-tyrosine, extra pure, Fisher Chemical
Code produit 10429000 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10429000 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10429000 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/4210/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 290°C
CAS 60-18-4
pH 5.5 to 7.0
Couleur Blanc
Formule moléculaire C9H11NO3
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Numéro MDL MFCD00002606
Synonyme l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
Clé InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Quantité 100 g
CID PubChem 6057
ChEBI CHEBI:17895
Poids de la formule 181.19g/mol
Forme physique Solide