Learn More
L-tyrosine [base libre], MP Biomedicals
Code produit 11492061 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11492061 50 g
11402071 100 g
11412071 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492061 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219475950
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 60-18-4
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00002606
Clé InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonyme l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
CID PubChem 6057
ChEBI CHEBI:17895
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau L-Tyrosine [Free Base]
Quantité 50 g
Poids de la formule 181.2
Qualité Culture cellulaire
Forme physique Crystals