Learn More
L-Tyrosine, MedChemExpress
Code produit 16492376
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492376 500 mg
16461506 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16492376 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0473
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.
L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Couleur White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H11NO3
Informations sur la solubilité 1M HCl : 50 mg/mL (275.95 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Quantité 500 mg
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solide
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation