Learn More
L-tyrosine, MP Biomedicals™
Code produit 11457391 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11457391 50 g
11487391 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11457391 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210318350
Identifiants chimiques
CAS 60-18-4
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00002606
Clé InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonyme l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
CID PubChem 6057
ChEBI CHEBI:17895
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Tyrosine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.97
Densité 1.4g/mL
Quantité 50 g
Poids de la formule 181.19
Forme physique Poudre