Learn More
Tosylate de 2-hydroxyéthyl ester de L-valine, TRC
Code produit 30452420
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30452420 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30452420 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV0943201G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt
CAS 86150-61-0
Formule moléculaire C7 H15 N O3 . C7 H8 O3 S
Quantité 1 g
Synonyme L-Valine','2-hydroxyethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), 2-Hydroxyethyl L-Valinate para-Toluenesulfonate
Formule InChI InChI=1S/C7H15NO3.C7H8O3S/c1-5(2)6(8)7(10)11-4-3-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t6-;/m0./s1
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCO.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl (2S)-2-amino-3-méthylbutanoate ; acide 4-méthylbenzènesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 333.4
Poids de la formule 333.1246