Learn More
Tosylate de 2-hydroxyéthyl ester de L-valine, TRC
Code produit 30450344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450344 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450344 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV09432025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt
CAS 86150-61-0
Formule moléculaire C7 H15 N O3 . C7 H8 O3 S
Quantité 25 mg
Synonyme L-Valine','2-hydroxyethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), 2-Hydroxyethyl L-Valinate para-Toluenesulfonate
Formule InChI InChI=1S/C7H15NO3.C7H8O3S/c1-5(2)6(8)7(10)11-4-3-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t6-;/m0./s1
SMILES CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCO.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl (2S)-2-amino-3-méthylbutanoate ; acide 4-méthylbenzènesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 333.4
Poids de la formule 333.1246