Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-valine, 99 %
Code produit 10473595 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10473595 25 g Flacon en plastique 25g
10497340 100 g Flacon en plastique 100g
10716171 500 g Flacon en plastique 500g
10697763 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10473595 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 140810250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-18-4
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00064220
Clé InChI KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
CID PubChem 6287
ChEBI CHEBI:16414
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Valine
Point de fusion 315.0°C
Note relative au nom 99%
Ammonium 200ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Acides aminés étrangers 0.5% max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 427
Rotation spécifique + 28.00
Fieser 13,226
Sulfate 300ppm max.
Merck Index 15, 10095
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 85g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol, ether and, acetone, soluble in mineral acids, insoluble in chloroform, diethylether
Densité 1.2300g/mL
Conditions de rotation spécifiques +28.00 (20.00°C c=8,6N HCl)
Quantité 25 g
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 99%
Gravité spécifique 1.23
Forme physique Poudre