Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-valine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402618
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11402618 10 g 10g
11412618 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11402618 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15892.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6306-52-1 | C6H13ClNO2 | 166.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6306-52-1
Formule moléculaire C6H13ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 166.63
Numéro MDL MFCD00012497
Clé InChI RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
CID PubChem 111190
Nom IUPAC methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloridyl
SMILES [Cl].COC(=O)C(N)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Valine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 166°C (decomposition)
Beilstein 3594960
Quantité 10 g
Poids de la formule 167.64
Rotation optique +16° (c=2 in Water)
Pourcentage de pureté 99%