Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-valine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Valine methyl ester hydrochloride |
| Point de fusion | 166°C (decomposition) |
| Beilstein | 3594960 |
| Quantité | 50 g |
| Poids de la formule | 167.64 |
| Rotation optique | +16° (c=2 in Water) |
| Pourcentage de pureté | 99% |