Learn More
L-valine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Description
Cet acide aminé convient à une utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Valine |
| Point de fusion | 315°C |
| Ammonium | 0.02% max. |
| CAS | 72-18-4 |
| Arsenic (As) | 1.0ppm max. |
| Couleur | Blanc |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 10ppm max. |
| Résidus d’allumage | 0.1% max. |
| Identification | Pass Test |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5 to 100.5 % |
| Afficher plus |