Learn More
L-(+)-valinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307686 1 g 1g
11317686 5 g 5g
11327686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11307686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11300.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103.17 g/mol
L-(+)-Valinol reacts with aldehydes and nitriles to form imines and oxazolines, respectively, for asymmetric synthesis. It is also used for preparation of 4-isopropyloxazolidinones, employed in stereocontrolled aldol and alkylation reactions, synthesis of chiral 2-thiazolidinethiones for aldol reactions, asymmetric alkylation of condensation product with keto acids, asymmetric reactions of its amidines and imines and oxidation of N-protected derivative to the aldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le L-(+)-Valinol réagit avec les aldéhydes et les nitriles pour former respectivement des imines et des oxazolines pour la synthèse asymétrique. Il est également utilisé pour la préparation de 4-isopropyloxazolidinones, utilisées dans des réactions aldoles et alkylation stéréocontrôlées, la synthèse de 2-thiazolidinéthiones chirale pour les réactions aldoles, l’alkylation asymétrique du produit de condensation avec des acides céto, les réactions asymétriques de ses amidines et imines et l’oxydation du dérivé protégé par l’aldéhyde.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2026-48-4
Formule moléculaire C5H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 103.17
Numéro MDL MFCD00064296
Clé InChI NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Synonyme l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
CID PubChem 640993
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-méthylbutan-1-ol
SMILES CC(C)[C@H](N)CO
Spezifikation
Nom chimique ou matériau L-(+)-Valinol
Indice de réfraction 1.4548
Densité 0.926
Point d’ébullition 80°C to 81°C (8mmHg)
Point de fusion 30°C to 35°C
Quantité 1 g
Point d’éclair 78°C (172°F)
Rotation optique +17° (c=10 in Ethanol)
Sensibilité Air sensitive
Beilstein 1719137
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 103.17
Pourcentage de pureté 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-(+)-Valinol
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: L-2-Amino-3-methylbutan-1-ol
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.