Learn More
L-Valinol, TRC
Code produit 30453554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453554 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453554 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV09434010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Valinol
CAS 2026-48-4
Formule moléculaire C5 H13 N O
Quantité 10 g
Synonyme 1-Butanol','2-amino-3-methyl-','(2S)- (9CI','ACI), (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol (ACI), 1-Butanol','2-amino-3-methyl-','(S)- (ZCI), 1-Butanol','2-amino-3-methyl-','L- (8CI), (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, L-Valinol, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine, NSC 322922, L-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, NSC 322922, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine
Formule InChI InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@H](N)CO
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-méthylbutan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 103.163
Poids de la formule 103.1