Learn More
L-Valyl-L-phenylalanine, MedChemExpress
Code produit 16485086
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485086 100 mg
16440477 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16485086 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY107378
MedChemExpress L-Valyl-L-phenylalanine (Valylphenylalanine; H-VAL-PHE-OH) has been reported as biocompatible polymer.
L-Valyl-L-phenylalanine (Valylphenylalanine
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Valyl-L-phenylalanine
Couleur White
CAS 3918-92-1
Forme physique Poudre
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H20N2O3
Synonyme Valylphenylalanine H-VAL-PHE-OH
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (378.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 66.67 mg/mL (252.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with HCl)
Quantité 100 mg
SMILES O=C([C@@H](N)C(C)C)N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 264.32
Poids de la formule 264.32
Pourcentage de pureté 98.95%
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Qualité Research