Learn More
Ester méthylique de l'acide L-xylo-2-hexulosonique, TRC
Code produit 30450118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450118 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450118 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX750315250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl L-Sorbosonate
CAS 3031-98-9
Formule moléculaire C7 H12 O7
Quantité 250 mg
Synonyme L-xylo-2-Hexulosonic acid','methyl ester, Gulonic acid','2-keto-','methyl ester','L- (6CI), L-xylo-Hexulosonic acid','methyl ester (7CI,8CI), 2-keto-L-Gulonic acid methyl ester, Methyl 2-keto-L-gulonate, Methyl L-xylo-hexulosonate, NSC 163924, Methyl L-Sorbosonate, Methyl L-xylo-Hex-2-ulosonate, Ascorbic Acid Imp. D (EP)
Formule InChI InChI=1S/C7H12O7/c1-14-7(13)6(12)5(11)4(10)3(9)2-8/h3-5,8-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5-/m0/s1
SMILES COC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Nom IUPAC (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tétrahydroxy-2-oxohexanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 208.166
Poids de la formule 208.0583