Learn More
Plas Labs™ Boîte à gants La Petite
Description
- Le haut et le bas sont scellés avec un nouveau gel révolutionnaire
- Développée spécifiquement pour l’industrie des salles blanches
- Première utilisation pour l’étanchéité sécurisée des systèmes de filtration HEPA
- Ne prend pas en charge la croissance biologique
- Ne dégaze pas et n’est pas toxique
- Ne contient pas de silicone susceptible de provoquer une contamination
- Barrière étanche à l’air et à l’eau
- Hautement adhésif, mais libération rapide et régénération automatique
- La boîte mesure uniquement 2/3 de la taille de la boîte à gants standard
- Ergonomique pour une personne moyenne
- Légère, facile à déplacer de laboratoire en laboratoire
- Transparent, le dessus est formé d’une seule pièce incassable
- Le fond blanc brillant en une seule pièce formé à haute température Noryl possède des coins faciles à nettoyer
- Les pinces en acier inox sont dotées de dispositifs de verrouillage de sécurité.
- Grande porte d’accès (ouverture de 12 po)
- Quatre vannes de robinet d’arrêt de masse pour la purge et l’entrée de gaz
- Jauge Rh réglable
- Prise électrique duplex Weathertite avec couvercles de sécurité
- Chambre de transfert transparente à vide de 12 po de long x 9,75 po ID.
- Plaque de mise à niveau blanche pour le transfert de liquides
- Toutes les pinces en acier inox sont réglables
- Jauge à vide sur chambres de transfert
- Gants en latex ou en néoprène de 7 po disponibles
- Garantie standard de 24 mois
Spécification
Spécification
| Type de produit | Boîte à gants La Petite |
| Profondeur (métrique) | 740 mm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 650 mm |
| Hauteur (métrique) | 558 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 545 mm |
| Tension | 220/240 V |
| Poids (métrique) | 35 kg |
| Largeur (métrique) | 1245 mm |
| Largeur (métrique) intérieure | 800 mm |
| Fréquence | 50 Hz |