Learn More
Heathrow Scientific™ Laboratoire Alert™ Minuteur de poche / Chronomètre / Horloge
Code produit 16300756 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Plage de durée:
100 h
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de durée unitSize
16300756 100 h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16300756 Fournisseur Heathrow Scientific™ Code fournisseur HS24490D
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Minuteur de poche, chronomètre et horloge Lab Alert™, tout-en-un.
  • Quatre canaux de minuterie indépendants avec alarmes visuelles et sonores
  • À utiliser comme chronomètre, minuteur croissant / décroissant ou horloge
  • Inclut un clip à ressort et une face arrière magnétique
  • 100 Capacité de la
Spécification
Type de produit Minuteur / horloge
Plage de durée 100 h
Alarms Sonore / visuelle
Affichage Numérique
Description Minuteur de poche / chronomètre / horloge Lab Alert™
Type de batterie LR44
Couleur Gris
Longueur (impériale) 2,4 in
Longueur (métrique) 6,1 cm
Largeur (impériale) 2,8 in
Largeur (métrique) 7,1 cm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 2,5 cm
Poids (impériale) 0.15 lb.
Poids (métrique) 0.07 kg