Learn More
IKA™ Agitateur magnétique de disque de laboratoire
Code produit 10299434 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
10299434 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10299434 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003907500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    425.00€
    385.00€ / 1 pièces
    Économisez 40.00€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cet agitateur magnétique pour une variété d’applications. L’agitateur magnétique de disque de laboratoire IKA™ est doté d’une plaque de montage et d’un boîtier fabriqués à partir de matériaux résistants aux produits chimiques
  • Classe de protection IP élevée (IP 65)
  • Support antidérapant et sûr
  • Quantité d’agitation max. (H2O : 800 ml)
  • Plage de vitesses : 15 à 1500 tr/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 15 à 1 500 tr/min
Positions d’agitation 1
Matériau de la plaque supérieure Polyester
Tension 100/240 V
Puissance 5 W
Hauteur (métrique) 12 mm
Diamètre de plaque supérieure (métrique) 100 mm
Fréquence 50/60 Hz
Modèle Blanc
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Type Agitateur magnétique compact ultra plat
Poids (métrique) 0,3 kg