Description
- Peut être validé conformément à la norme FD X15-140, conforme aux BPL.
- Refroidissement assisté par ventilateur +5°C ± 3°C.
- Plage de températures de +3°C à +16°C.
- Dégivrage automatique.
- Finition extérieure en acier avec revêtement blanc.
- Revêtement intérieur moulé avec angles arrondis.
- Isolation en polyuréthane de 55 mm.
- Porte avec verrou, réversible sur site.
- Interrupteur de coupure du ventilateur lié à l’ouverture des portes.
- Port d’accès de Ø 15 mm pour sondes de température externes pour chaque compartiment.
- Port d’accès de Ø 30 mm pour validation sur site, situé sur la paroi latérale à 1/3 de la hauteur, pour chaque compartiment
- Commandes électroniques à affichage numérique avec une résolution de 0,1°C.
- Alarmes visuelles et sonores en cas de température élevée/faible avec seuils réglables.
- Alarme visuelle et sonore en cas de porte ouverte.
- Contact sans tension pour la connexion au système d’alarme à distance
- Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de température (heure, date et durée) en mémoire.
- Journal des alarmes avec les 3 dernières alarmes de coupure de courant (heure, date et durée) en mémoire.
- Mémoire de température min. - max.
- Thermostat de sécurité +2°C pour éviter toute congélation du produit.
Spécification
Spécification
| Capacity (Metric) Refrigerator | 360 L |
| Plage de températures (réfrigérateur) | 3°C à 16°C |
| Résolution de la température | 0,1°C |
| Stabilité de la température | Gradient 4.1°C |
| Modèle de porte | Solide |
| Door Material | Porte/couvercle en acier |
| Nbre de tiroirs | 0 |
| Étagères | 5 |
| Capacité (métrique) d’étagère | 45 kg charge max |
| Dégivrage | Automatique |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?