Learn More
Bochem™ Lab-Jack
Code produit 10711012
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la base:
300 mm
900 mm
Largeur (métrique) de la base:
300 mm
900 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la base Largeur (métrique) de la base Conditionnement
10711012 900 mm 900 mm 1 pièce
10431341 300 mm 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10711012 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11190
Expédition estimée: 28-12-2026
Support-élévateur pour laboratoire Bochem™ avec technologie de ciseaux améliorée et tolérances réduites.
  • Technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites
  • Bouton ergonomique, arrondi et convivial
  • Ciseau en acier inox 18/10
  • Tous les modèles sont fabriqués conformément à la norme DIN 12897
  • Avec les modèles plus grands, l’utilisation d’un cliquet est recommandée, qui se raccorde avec une roue de réglage spéciale
  • Le cliquet est inclus
  • Charge de fonctionnement dynamique maximale : 15 kg
  • Charge statique maximale : 60 kg
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Hauteur (métrique) de 90 à 470 mm
Longueur (métrique) de la base 900 mm
Largeur (métrique) de la base 900 mm
Diamètre du filetage M12 x 1,75