Learn More
Bochem™ Support-élévateur pour laboratoire avec bouton en métal
Code produit 15881797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la base:
160 mm
200 mm
Largeur (métrique) de la base:
130 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la base Largeur (métrique) de la base Conditionnement
15881797 200 mm 200 mm 1 pièce
15871797 160 mm 130 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15881797 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11133
Expédition estimée: 29-01-2027
Support-élévateur pour laboratoire Bochem™ avec bouton en métal arrondi ergonomique et convivial.
  • Tous les modèles sont fabriqués conformément à la norme DIN 12897
  • Technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites
  • Bouton ergonomique, arrondi et pratique
  • Conception de type ciseaux en acier 18/10
  • Charge de fonctionnement de dynamique maximale : 7kg
  • Charge statique maximale : 30 kg
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Hauteur (métrique) de 60 à 275 mm
Longueur (métrique) de la base 200 mm
Largeur (métrique) de la base 200 mm
Diamètre du filetage M8 x 1,25